Learn More
1-(3-Brompropoxy)-3-Chlorobenzol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3211216 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 37142-46-4
Summenformel C9H10BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 249.53
MDL-Nummer MFCD00596672
InChI-Schlüssel MVKLHPFBHSJVLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromopropoxy-3-chlorobenzene, 3-bromopropyl 3-chlorophenyl ether
PubChem CID 2734929
IUPAC-Name 1-(3-Brompropoxy)-3-chlorobenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 139°C to 148°C (8.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4O(CH2)3Br
Brechungsindex 1.5570 to 1.559
Menge 5 g
Formelmasse 249.53
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.