Learn More
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388376
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 2469-55-8 | C10H28N2OSi2 | 248.52 g/mol
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane is used as a curing agent for epoxy molding compounds, which is utilized for high-reliability semiconductor devices. It is also used to prepare siloxane- urea copymers from 4,4’-diphenylmethane diisocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxan wird als Härter für Epoxidformkomponenten verwendet, die für hochzuverlässige Halbleitergeräte verwendet werden. Es wird auch zur Herstellung von Siloxan-Harnstoff-Copolymeren aus 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2469-55-8
Summenformel C10H28N2OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 248.52
MDL-Nummer MFCD00039786
InChI-Schlüssel GPXCORHXFPYJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl bis propan-1-amine, 1,3-bis 3-aminopropyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyl-1,3-bis 3-aminopropyl disiloxane, 1-propanamine, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl bis, oxybis 3-aminopropyl dimethylsilane, bis 3-aminopropyl tetramethyl disiloxane, silane, oxybis 3-aminopropyl dimethyl, bis gamma-aminopropyl tetramethyldisiloxane, bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane
PubChem CID 17181
IUPAC-Name 3-[[3-Aminopropyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]propan-1-amin
SMILES C[Si](C)(CCCN)O[Si](C)(C)CCCN
Spezifikation
Siedepunkt 132°C to 139°C (11mmHg)
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1760876
Flammpunkt 91°C (195°F)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 248.52
Reinheit (%) 94%
Brechungsindex 1.45
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 0.897