Learn More
1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluorpropyl)cyclotrisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339325
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 2374-14-3 | C12H21F9O3Si3 | 468.538 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2374-14-3
Summenformel C12H21F9O3Si3
Molekulargewicht (g/mol) 468.538
MDL-Nummer MFCD00054667
InChI-Schlüssel URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer
PubChem CID 75410
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluorpropyl)-1,3,5,2,4,6-trioxotrisilinan
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 135°C (22mmHg)
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1809096
Formelmasse 468.54
Reinheit (%) 97%
Dichte 1.24