Learn More
1,3,5-Benzoltricarbonsäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532734 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4422-95-1
Fórmula molecular C9H3Cl3O3
Peso molecular (g/mol) 265.47
Número MDL MFCD00000679
Clave InChI UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
PubChem CID 78138
Nombre IUPAC Benzol-1,3,5-Tricarbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34.5°C to 36°C
Color Farblos bis hellgelb
Punto de ebullición 180°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
Envase Glasflasche
Fórmula lineal C6H3(COCl)3
Índice de refracción 1.5945 to 1.5965
Cantidad 500 g
Beilstein 09, IV, 3748
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.