Learn More
1-[3-(4-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-one |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 235.67 |
Reinheit (%) | 97% |