Learn More
1,2-Phthaldicarboxaldehyd, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782924
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-79-8
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00003335
InChI-Schlüssel ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC-Name Phthalaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 57.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 83°C to 84°C (1.0 hPa)
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CHO)2
Menge 100 g
Beilstein 07, 674
Merck Index 15, 7480
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Viskosität 2.3 mPa.s (65°C)
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver