Learn More
1-(2-Methoxyethyl)homopiperazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494437
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 927802-38-8
Summenformel C8H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 158.245
MDL-Nummer MFCD09054770
InChI-Schlüssel PDGPTNXEAQRUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyethyl-1,4-diazepane, 1-2-methoxy-ethyl-1,4 diazepane
PubChem CID 19019833
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyethyl)-1,4-diazepan
SMILES COCCN1CCCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine
Brechungsindex 1.4775
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 95%