Learn More
1,2-Dimethoxyethan, ≥99 %, Reagenzienqualität, frei von Inhibitoren, Honeywell™
Artikelnummer. 15687840 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Reagenzgütegrad, inhibitorenfrei, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-71-4
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.122
MDL-Nummer MFCD00008502
InChI-Schlüssel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenglycoldimethylether, Dimethyl-Cellosolve, Ethan, 1,2-Dimethoxy, Dimethoxyethan, 2,5-Dioxahexan, Glycoldimethylether, Ethylendimethylether, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC-Name 1,2-Dimethoxyethan
SMILES COCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethoxyethan
Schmelzpunkt -58 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.867 g/ml bei 25 °C
pH Neutral
Siedepunkt 85 °C (1013 hPa)
Flammpunkt −2 °C (28.4 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH3
Menge 500 ml
UN-Nummer UN2252
Beilstein 1209237
Dampfdichte 3.1 (20 °C, gegenüber Luft)
Formelmasse 90.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %