Learn More
1,2-Dimethoxyethan, ≥99 %, Reagenzienqualität, frei von Inhibitoren, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dimethoxyethane |
Schmelzpunkt | -58°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.867g/mL at 25°C |
pH | Neutral |
Siedepunkt | 85°C (1013 hPa) |
Flammpunkt | −2°C (28.4°F) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3OCH2CH2OCH3 |
Menge | 100 mL |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2-Dimethoxyethan, ≥99 %, Reagenzienqualität, frei von Inhibitoren, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur