Learn More
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-Disulfonsäure-Dinatriumsalz-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081454
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 270573-71-2 | C6H6Na2O9S2 | 332.205 g/mol
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, is used as a colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, molybdenum, and complexes of zirconium. It is used as a metal indicator. It is used for Chelate titration, colorimetry, fluorometry and masking reagent. It is used in chemical research, pharmaceutical research and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-Disulfonsäure-Dinatriumsalzmonohydrat wird als kolorimetrisches Reagenz für Eisen, Mangan, Titan, Molybdän und Zirkonkomplexe verwendet. Es wird als Metallindikator verwendet. Es wird für Chelattitration, Kolorimetrie, Fluorometrie und Maskierungsreagenz verwendet. Es wird in der chemischen Forschung, pharmazeutischen Forschung und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist leicht in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 270573-71-2
Summenformel C6H6Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.205
MDL-Nummer MFCD00007473
InChI-Schlüssel ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Synonym tiron monohydrate, sodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, unii-kht84q5m4r, 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate, kht84q5m4r, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, 1,3-benzenedisulfonicacid, 4,5-dihydroxy-, sodium salt, hydrate 1:2:1, 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid, sodium salt, sodium salt, hydrate, sdd
PubChem CID 2723960
IUPAC-Name Dinatrium;4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonat;hydrat
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 4629740
Merck Index 14,9465
Löslichkeitsinformationen It is readily soluble in water.
Formelmasse 332.23 (314.21 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic aciddisodium salt monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic aciddisodium salt monohydrate