Learn More
(1,2-Dibromethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401577
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 93-52-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-52-7
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
MDL-Nummer MFCD00000138
InChI-Schlüssel SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
PubChem CID 7145
IUPAC-Name 1,2-Dibromethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1,2-Dibromoethyl)benzene
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Siedepunkt 139°C to 140°C (15 mmHg)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 263.96
Reinheit (%) 97%