Learn More
1,2-Dibenzoylethan, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044898
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 495-71-6 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
1,2-Dibenzoylethane is effective in inhibiting the mammary DMBA-DNA adduct formation. This inhibitory effect on mammary DNA adduct formation was associated with increased liver activities of glutathione S-transferase, QR, and 7-ethoxyresorufin-O-deethylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dibenzoylethan ist wirksam bei der Hemmung der In-vivo-DMBA-DNA-Adduktbildung bei Milchsäugern. Dieser hemmende Effekt auf die Bildung von DNA-Addukten in der Milchkammer war mit erhöhten Leberaktivitäten der Glutathion S-Transferase, QR und 7-Ethoxyresorufin-O-Deethylase assoziiert.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-71-6
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.286
MDL-Nummer MFCD00037818
InChI-Schlüssel OSWWFLDIIGGSJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibenzoylethane, 1,4-diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,4-diphenyl, biphenacyl, diphenacyl, 2,2-biacetophenone, acmc-1bd9f, ethane, 1,2-dibenzoyl, succinophenone diphenacyl, cambridge id 5102527
PubChem CID 136322
IUPAC-Name 1,4-Diphenylbutan-1,4-Dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibenzoylethane
Schmelzpunkt 144°C to 148°C
Siedepunkt 260°C (15 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 782937
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) ≥98%