Learn More
1,2-Diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10467930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-90-0
Summenformel C3H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 74.13
MDL-Nummer MFCD00008089
InChI-Schlüssel AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
IUPAC-Name Propan-1,2-diamin
SMILES CC(N)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Diaminopropane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -37.0°C
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 119.0°C to 120.0°C
Flammpunkt 33°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(NH2)CH2NH2
Brechungsindex 1.4450 to 1.4470
Menge 1 L
Beilstein 04,257
Merck Index 15,7965
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, soluble in acetone, benzene, chloroform and, ethanol
Formelmasse 74.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Diaminopropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.