Learn More
1,2-Cyclohexandion, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417017
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1,2-Cyclohexanedione is utilized as a substrate to study enzyme cyclohexane-1,2-dione hydrolase, which is a new tool to degrade alicyclic compounds. It also acts as a specific reagent for arginine residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
1,2-Cyclohexandion wird als Substrat zur Untersuchung des Enzyms Cyclohexan-1,2-dion-Hydrolase verwendet, ein neuer Weg zum Abbau alicyclischer Verbindungen. Es dient auch als spezifisches Reagenz für Argininrückstände.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Anmerkungen
An einem kühlen Ort lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-87-7
Summenformel C6H8O2
MDL-Nummer MFCD00001648
InChI-Schlüssel OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2-Dion
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Cyclohexanedione
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 193°C to 195°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.519
Menge 25 g
Beilstein 507419
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
SMILES C1CCC(=O)C(=O)C1
Molekulargewicht (g/mol) 112.128
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) ≥98%