Learn More
1-(2-Bromethyl)naphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
86.65 CHF - 1403.01 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13686-49-2
Summenformel C12H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 235.124
MDL-Nummer MFCD00037737
InChI-Schlüssel GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139541
IUPAC-Name 1-(2-Bromethyl)naphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCBr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11325827
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043491.03
1 g
86.65 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11335827
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043491.06
5 g
300.82 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11315827
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043491.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
1-(2-Bromoethyl)naphthalene has applications in research field such as Western blotting, Immunoprecipitation, immunogen, and in purification, process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13686-49-2
235.124
GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-Bromethyl)naphthalin
C12H11Br
MFCD00037737
139541
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCBr
Spezifikation
1- (2-Bromoethyl)naphthalene
237°C to 238°C (1.65 mmHg)
C12H11Br
1-2-bromoethyl naphthalene, 2-1-naphthyl ethyl bromide, naphthalene, 1-2-bromoethyl, 2-bromoethylnaphthalene, 1-2-bromoethyl naphtalene, 1-2-bromo-ethyl-naphthalene, naphthalene,1-2-bromoethyl, 2-alpha-naphthyl ethyl bromide, naphthylathylbromid, 2-bromoethyl napthalene
GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-Bromethyl)naphthalin
139541
97%
13686-49-2
>110°C (230°F)
MFCD00037737
It is slightly soluble in water.
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCBr
235.124
235.13
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen