Learn More
1-(2-Bromethoxy)-4-Chlorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10056622 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 2033-76-3 | C8H8BrClO | 235.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2033-76-3
Summenformel C8H8BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 235.51
MDL-Nummer MFCD00000617
InChI-Schlüssel YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide
PubChem CID 74854
IUPAC-Name 1-(2-Bromethoxy)-4-Dichlorobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38°C to 39°C
Siedepunkt 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4O(CH2)2Br
Brechungsindex 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Formelmasse 235.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.