Learn More
1-(2-Bromethoxy)-2-Brombenzol, 95 %, Thermo Scientific™
16.98 CHF - 59.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 18800-28-7 |
---|---|
Summenformel | C8H8Br2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 279.96 |
MDL-Nummer | MFCD00634301 |
InChI-Schlüssel | LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy |
PubChem CID | 2734928 |
IUPAC-Name | 1-bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene |
SMILES | BrCCOC1=CC=CC=C1Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10095982
|
Thermo Scientific Acros
379220050 |
5 g | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
10177542
|
Thermo Scientific Acros
379220250 |
25 g | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
18800-28-7 | |
279.96 | |
LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N | |
2734928 | |
BrCCOC1=CC=CC=C1Br |
C8H8Br2O | |
MFCD00634301 | |
1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy | |
1-bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene |
Spezifikation
1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene | |
94.0 | |
35.0°C to 36.0°C | |
160.0°C to 162.0°C (16.0 mmHg) | |
94% min. (GC) | |
BrC6H4O(CH2)2Br | |
1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy | |
BrCCOC1=CC=CC=C1Br | |
279.96 | |
279.96 | |
Flüssig nach dem Schmelzen |
18800-28-7 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
Authentic | |
C8H8Br2O | |
MFCD00634301 | |
LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene | |
2734928 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Recommended Storage : Produkt kann bei Lagerung dunkler werden
- 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.