Learn More
1-(2-Bromethoxy)-2,4-Dichlorobenzol, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469047
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6954-77-4
Summenformel C8H7BrCl2O
Molekulargewicht (g/mol) 269.95
MDL-Nummer MFCD00043464
InChI-Schlüssel OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide
PubChem CID 138881
IUPAC-Name 1-(2-Bromethoxy)-2,4-Dichlorobenzol
SMILES ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 269.95
Reinheit (%) ≥97%