Learn More
1,10-Diaminodecan 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540371
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 646-25-3 | C10H24N2 | 172.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-25-3
Summenformel C10H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.31
MDL-Nummer MFCD00008151
InChI-Schlüssel YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine
PubChem CID 1317
IUPAC-Name Decan-1,10-diamin
SMILES C(CCCCCN)CCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 10-Diaminodecane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62.0°C to 63.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 140.0°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)10NH2
Menge 25 g
Beilstein 04, 273
Formelmasse 172.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Stückchen oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Diaminodecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.