Learn More
1,1-Dibrom-3,3,3-Trifluoraceton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 431-67-4 | C3HBr2F3O | 269.843 g/mol
87.65 CHF - 325.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 431-67-4
Summenformel C3HBr2F3O
Molekulargewicht (g/mol) 269.843
MDL-Nummer MFCD00041362
InChI-Schlüssel HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
PubChem CID 550523
IUPAC-Name 3,3-Dibrom-1,1,1-Trifluorpropan-2-on
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11373006
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10826.06
5 g
87.65 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11383006
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10826.14
25 g
325.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate in the presence of aqueous NaOAc, which is a useful intermediate, e.g. in the synthesis of a fused pyrazine derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1-Dibromo-3,3,3-Trifluoroaceton bildet in Gegenwart von wässriger NaOAc, die ein nützliches Zwischenprodukt ist, z. B. bei der Synthese eines fusionierten Pyrazinderivats, Trifluoropyruvaldehydrat.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit starken Basen, aktiven Metallen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
431-67-4
269.843
HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
550523
C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
C3HBr2F3O
MFCD00041362
1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
3,3-Dibrom-1,1,1-Trifluorpropan-2-on
Spezifikation
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
111°C to 113°C
C3HBr2F3O
MFCD00041362
636645
Soluble in Chloroform. Not miscible or difficult to mix in water.
C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
269.843
269.85
431-67-4
Pungent
1.4305
UN3265
1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
3,3-Dibrom-1,1,1-Trifluorpropan-2-on
550523
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern