Learn More
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027157
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 3277-26-7 | C4H12OSi2 | 132.309 g/mol
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is used as a monomer in the production of silicone polymers or silicone resins. It is used as a precursor to prepare other organosilicon compounds. It is also utilized in non-aqueous polymer preparation as well as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan wird als Monomer bei der Herstellung von Silikonpolymeren oder Silikonharzen verwendet. Es wird als Vorstufe zur Herstellung anderer Organosiliziumverbindungen verwendet. Es wird auch in nicht wässriger Polymerherstellung sowie als Laborreagenz verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser zur Herstellung von Dimethylsilanol, Dimethylsilandiol und Wasserstoffgas.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Zündquellen fernhalten. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3277-26-7
Summenformel C4H12OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 132.309
MDL-Nummer MFCD00008256
InChI-Schlüssel KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
PubChem CID 6327482
IUPAC-Name Dimethylsilylidenoxonio(dimethyl)silanid
SMILES C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Spezifikation
Siedepunkt 70°C to 71°C
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Schmelzpunkt -78°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1733364
Flammpunkt −26°C (−15°F)
Löslichkeitsinformationen It reacts with water to produce dimethylsilanol,dimethylsilanediol and hydrogen gas.
Formelmasse 134.33
Reinheit (%) 97%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.37
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.76
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane