Buerkle Einwegprobenehmer für Lebensmittel
- Blaue detektierbare bzw. Einwegprobenehmer für Lebensmittel
- Besonders geeignet für die Lebensmittel-, Tierfutter- und Pharmabranchen
- Erfüllen EU-Lebensmittel-Anforderungen und FDA-Bestimmungen
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
Einwegprobenehmer für Lebensmittel, blau, detektierbar, sterilisierte Schaufeln, Spateln, Löffel und Schaber.
Hauptmerkmale
Detektierbare Einwegprobenehmer (Schaufeln, Spateln, Löffel und Schaber)
sind nicht nur blau gefärbt, das Material enthält außerdem einen besonderen Zusatzstoff, auf den Metalldetektoren und Röntgensysteme ansprechen. Daher können diese Produkte mit den üblichen Systemen zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden, obwohl sie aus Kunststoff hergestellt werden.
- Lebensmittelschaufel, detektierbar, blau: erhältlich in Größen zwischen 25 ml bis 1000 ml (10 Stück/VE)
- Spatel detektierbar, blau: Einführtiefe 150 mm (10 Stück/VE)
- Löffel, detektierbar, blau: 2,5 ml oder 10 ml (100 Stück/VE)
- Schaber, detektierbar, blau: 200 x 80 mm (10 Stück/VE)
- Mit Farbscannern, Metalldetektoren und Röntgensystemen detektierbar
- PS-detektierbar, blau
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Erfüllen EU-Lebensmittel-Anforderungen und FDA-Bestimmungen
Detectable disposable samplers (scoops, spatulas, spoons and scraper)
These scoops, spatulas, spoons and scrapers are not only coloured blue but also have a special additive in the material that makes them visible to metal detectors or X rays. These products can therefore be rejected with standard systems for checking for foreign objects, even though they are made of plastic.
- Detectable scoop, blue available from 25 ml to 1.000 ml (10 pieces per pack)
- Detectable spatula, blue: insertion depth 150 mm (10 pieces per pack)
- Detectable spooon, blue: 2.5 ml or 10 ml (100 pieces per pack)
- Detectable scraper, blue: 200 x 80 mm (10 pieces per pack)
- Can be detected by colour scanners, metal detectors or X-rays
- PS detectable, blue
- Individually packaged and sterilised by gamma rays
- Production, assembly and packaging according to clean room class 7
- Complies with EU food requirements and FDA regulations